Drukuj
6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56703-1G PC56703-250MG
APOSPC56703-1GEA 2610 PLN
APOSPC56703-1G APOSPC56703-250MG
6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 95%
6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formuła: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235.011 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28739830
Numer CAS: 1804841-33-5