Drukuj
Methyl 4-bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC56689-1G PC56689-250MG
APOSPC56689-1GEA 4390 PLN
APOSPC56689-1G APOSPC56689-250MG
Methyl 4-bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 4-bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Formuła: C₁₀H₅BrF₆O₂
MW: 351.04 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15526891
Numer CAS: 1260793-79-0