Drukuj
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC56681-1G PC56681-250MG
APOSPC56681-1GEA 4310 PLN
APOSPC56681-1G APOSPC56681-250MG
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₉H₃BrF₆O
MW: 321.014 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15526889
Numer CAS: 1260743-42-7