Drukuj
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,4-Bis(trifluoromethyl)-2,5-dibromobenzene, 1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC56680-1G PC56680-250MG PC56680-5G
APOSPC56680-1GEA 240 PLN
APOSPC56680-1G APOSPC56680-250MG APOSPC56680-5G
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₈H₂Br₂F₆
MW: 371.9 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15526888
Numer CAS: 2375-96-4