Drukuj
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2,5-difluoro-3-iodobenzene
PC56329-1G PC56329-250MG PC56329-5G
APOSPC56329-1GEA 2550 PLN
APOSPC56329-1G APOSPC56329-250MG APOSPC56329-5G
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Formuła: C₆H₂BrF₂I
MW: 318.885 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD28737933
Numer CAS: 1807026-56-7