Drukuj
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56285-1G PC56285-250MG PC56285-5G
APOSPC56285-1GEA 981 PLN
APOSPC56285-1G APOSPC56285-250MG APOSPC56285-5G
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid 95%
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Formuła: C₈H₆FNO₄
MW: 199.136 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28347722
Numer CAS: 1079992-96-3