Drukuj
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC56284-1G PC56284-5G
APOSPC56284-1GEA 479 PLN
APOSPC56284-1G APOSPC56284-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene
Formuła: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221.133 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09954767
Numer CAS: 70692-45-4