Drukuj
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: [2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
PC56282-1G PC56282-250MG PC56282-5G
APOSPC56282-1GEA 2110 PLN
APOSPC56282-1G APOSPC56282-250MG APOSPC56282-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formuła: C₈H₆F₅N
MW: 211.132 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06212917
Numer CAS: 581813-21-0
Jednostka: 1760
ADR: 8 III