Drukuj
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-1,4-difluoro-3-iodobenzene
PC56261-1G PC56261-250MG
APOSPC56261-1GEA 435 PLN
APOSPC56261-1G APOSPC56261-250MG
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene
Formuła: C₆H₂BrF₂I
MW: 318.885 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD12922621
Numer CAS: 1208074-72-9