Drukuj
2'-Bromo-6'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC56259-1G PC56259-250MG PC56259-5G
APOSPC56259-1GEA 3480 PLN
APOSPC56259-1G APOSPC56259-250MG APOSPC56259-5G
2'-Bromo-6'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2'-Bromo-6'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₉H₅BrF₄O
MW: 285.033 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31613606
Numer CAS: 2091610-87-4