Drukuj
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol
PC56257-1G PC56257-250MG
APOSPC56257-1GEA 5260 PLN
APOSPC56257-1G APOSPC56257-250MG
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₈H₇F₃O₂
MW: 192.135 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06202982
Numer CAS: 773871-37-7