Drukuj
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56256-1G PC56256-250MG PC56256-5G
APOSPC56256-1GEA 2950 PLN
APOSPC56256-1G APOSPC56256-250MG APOSPC56256-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287.006 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30497608
Numer CAS: 2059937-52-7