Drukuj
2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC56252-1G PC56252-250MG PC56252-5G
APOSPC56252-1GEA 290 PLN
APOSPC56252-1G APOSPC56252-250MG APOSPC56252-5G
2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₈H₄Br₂F₄
MW: 335.919 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31580165
Numer CAS: 2090283-00-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 III