Drukuj
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
PC56238-1G PC56238-250MG PC56238-5G
APOSPC56238-1GEA 3270 PLN
APOSPC56238-1G APOSPC56238-250MG APOSPC56238-5G
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid 95%
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic acid
Formuła: C₁₃H₉FO₃
MW: 232.207 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03617287
Numer CAS: 77279-89-1