Drukuj
Trifluoro(pyridine)boron 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC56215-1G PC56215-250MG
APOSPC56215-1GEA 4130 PLN
APOSPC56215-1G APOSPC56215-250MG
Trifluoro(pyridine)boron 97%
Trifluoro(pyridine)boron
Formuła: C₅H₅BF₃N
MW: 146.906 g/mol
Temp. topnienia: 39…41 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00971931
Numer CAS: 407-76-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III