Drukuj
Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium trifluoro(trans-2-methylcyclohexyl)borate, Potassium, trifluoro-[(1R,2R)-2-methylcyclohexyl]boranuide
PC56185-5G PC56185-1G
APOSPC56185-5GEA 343 PLN
APOSPC56185-5G APOSPC56185-1G
Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Racemic
Formuła: C₇H₁₃BF₃·K
MW: 204.083 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28955335
Numer CAS: 1041642-14-1
Jednostka: 1759
ADR: 8 III