Drukuj
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-1-fluoro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC56173-1G PC56173-250MG
APOSPC56173-1GEA 6040 PLN
APOSPC56173-1G APOSPC56173-250MG
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₂BrF₄I
MW: 368.893 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31568566
Numer CAS: 2227272-51-5