Drukuj
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: trifluoro-[(4-methoxyphenyl)methoxymethyl]boranuide, Potassium, Potassium trifluoro(((4-methoxybenzyl)oxy)methyl)borate
PC56166-5G PC56166-1G
APOSPC56166-5GEA 1880 PLN
APOSPC56166-5G APOSPC56166-1G
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Formuła: C₉H₁₁BF₃O₂·K
MW: 258.087 g/mol
Temp. topnienia: 203…213 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11505925
Numer CAS: 1027642-26-7