Drukuj
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorosulphanyl)benzoic acid
PC56144-100MG PC56144-250MG
APOSPC56144-100MGEA 725 PLN
APOSPC56144-100MG APOSPC56144-250MG
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid 95+%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formuła: C₇H₄BrF₅O₃S
MW: 343.066 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31561290
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III