Drukuj
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56138-1G PC56138-250MG
APOSPC56138-1GEA 2170 PLN
APOSPC56138-1G APOSPC56138-250MG
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
Formuła: C₆H₆FNS
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23713127
Numer CAS: 1428234-71-2