Drukuj
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56135-1G PC56135-5G
APOSPC56135-1GEA 801 PLN
APOSPC56135-1G APOSPC56135-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄F₄O₃
MW: 224.109 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22551466
Numer CAS: 1211530-22-1