Drukuj
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56075-1G PC56075-250MG
APOSPC56075-1GEA 865 PLN
APOSPC56075-1G APOSPC56075-250MG
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
2-Bromo-5-fluorothiophenol
Formuła: C₆H₄BrFS
Temp. Wrzenia: 112…116 °C (35 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09475473
Numer CAS: 55389-14-5