Drukuj
2,2-Difluoropropanenitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC56045-25G PC56045-5G
APOSPC56045-25GEA 6040 PLN
APOSPC56045-25G APOSPC56045-5G
2,2-Difluoropropanenitrile
2,2-Difluoropropanenitrile
Formuła: C₃H₃F₂N
MW: 91.059 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07780127
Numer CAS: 49781-49-9
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III