Drukuj
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56038-10G PC56038-1G PC56038-5G
APOSPC56038-10GEA 5860 PLN
APOSPC56038-10G APOSPC56038-1G APOSPC56038-5G
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formuła: C₁₁H₈F₄O₂
MW: 248.174 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19693145
Numer CAS: 1274902-10-1