Drukuj
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride
PC56034-1G PC56034-250MG
APOSPC56034-1GEA 696 PLN
APOSPC56034-1G APOSPC56034-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇H₃F₅O
MW: 198.09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09039179
Numer CAS: 276244-25-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 III