Drukuj
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid 94%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56027-1G PC56027-250MG PC56027-5G
APOSPC56027-1GEA 1500 PLN
APOSPC56027-1G APOSPC56027-250MG APOSPC56027-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid 94%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24107203
Numer CAS: 1204219-98-6