Drukuj
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56022-1G PC56022-250MG PC56022-5G
APOSPC56022-1GEA 334 PLN
APOSPC56022-1G APOSPC56022-250MG APOSPC56022-5G
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Formuła: C₈H₆F₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11847292
Numer CAS: 1201597-23-0