Drukuj
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC56012-1G PC56012-250MG PC56012-5G
APOSPC56012-1GEA 772 PLN
APOSPC56012-1G APOSPC56012-250MG APOSPC56012-5G
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₄BrFN₂
MW: 215.022 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD30297356
Numer CAS: 2090323-74-1