Drukuj
Perfluoro(2,3-dimethylbutane) 80%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Bis(trifluoromethyl)-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluorobutane
PC5567-25G PC5567-5G
APOSPC5567-25GEA 2350 PLN
APOSPC5567-25G APOSPC5567-5G
Perfluoro(2,3-dimethylbutane) 80%
Perfluoro(2,3-dimethylbutane)
Formuła: C₆F₁₄
MW: 338.042 g/mol
Temp. Wrzenia: 57…59 °C
Gęstość: 1.7729 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784184
Numer CAS: 354-96-1