Drukuj
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC55523-1G PC55523-250MG PC55523-5G
APOSPC55523-1GEA 2880 PLN
APOSPC55523-1G APOSPC55523-250MG APOSPC55523-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₄F₅NO
MW: 213.105 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28790978
Numer CAS: 1100833-35-9
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III