Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Bromo-3-Fluoro-4-(3,3,3-trifluoro-1-propyn-1-yl)benzene
PC55374-1G PC55374-250MG
APOSPC55374-1GEA 3270 PLN
APOSPC55374-1G APOSPC55374-250MG
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
Formuła: C₉H₃BrF₄
MW: 267.018 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 2137951-06-3