Drukuj
2-(N-Methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Methyl-N-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]hydrazine, 6-(N-Methylhydrazino)-α,α,α-trifluoro-3-picoline
PC5503-1G PC5503-250MG PC5503-5G
APOSPC5503-1GEA 290 PLN
APOSPC5503-1G APOSPC5503-250MG APOSPC5503-5G
2-(N-Methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-(N-Methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₇H₈F₃N₃
MW: 191.154 g/mol
Temp. topnienia: 52…55 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052297
Numer CAS: 163620-24-4