Drukuj
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [3,4-Bis(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC5478-250MG PC5478-1G
APOSPC5478-250MGEA 1160 PLN
APOSPC5478-250MG APOSPC5478-1G
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₆F₆O₃
MW: 276.133 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11052963
Numer CAS: 1048922-46-8