Drukuj
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC5464-10G PC5464-5G PC5464-1G PC5464-25G
APOSPC5464-10GEA 1870 PLN
APOSPC5464-10G APOSPC5464-5G APOSPC5464-1G APOSPC5464-25G
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Formuła: C₉H₈F₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236219
Numer CAS: 127842-55-1