Drukuj
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Iodotetrafluoroethyl trifluoromethyl ether
PC5449-1G PC5449-25G PC5449-5G
APOSPC5449-1GEA 580 PLN
APOSPC5449-1G APOSPC5449-25G APOSPC5449-5G
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane 97%
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane
Formuła: C₃F₇IO
MW: 311.925 g/mol
Temp. Wrzenia: 47.5 °C
Gęstość: 2.086 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00155969
Numer CAS: 1561-52-0