Drukuj
3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC5442-5G PC5442-1G
APOSPC5442-5GEA 1570 PLN
APOSPC5442-5G APOSPC5442-1G
3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formuła: C₇H₅ClF₂O
MW: 178.564 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116002
Numer CAS: 886501-09-3