Drukuj
Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5424-100G PC5424-25G
APOSPC5424-100GEA 6270 PLN
APOSPC5424-100G APOSPC5424-25G
Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Perfluoro(tetrahydrofuran)
Formuła: C₄F₈O
Temp. Wrzenia: –0,8 °C
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00465561
Numer CAS: 773-14-8
Jednostka: 3163
ADR: 2.2,