Drukuj
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropanoate
PC540091-1G PC540091-5G
APOSPC540091-1GEA 334 PLN
APOSPC540091-1G APOSPC540091-5G
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate 95%
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate
Formuła: C₅H₇BrF₂O₂
MW: 217.009 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15144891
Numer CAS: 111773-24-1