Drukuj
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC540079-100MG PC540079-250MG PC540079-1G
APOSPC540079-100MGEA 650 PLN
APOSPC540079-100MG APOSPC540079-250MG APOSPC540079-1G
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol ≥98%
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol
Formuła: C₇H₄F₂O₃
MW: 174.102 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22414499
Numer CAS: 1211539-82-0