Drukuj
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC540045-250MG PC540045-500MG
APOSPC540045-250MGEA 824 PLN
APOSPC540045-250MG APOSPC540045-500MG
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid ≥98%
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-iodobenzoic acid
Formuła: C₇HF₄IO₂
MW: 319.98 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD28359658
Numer CAS: 110625-15-5