Drukuj
1-Bromo-2-(bromomethyl)-3,4,5-trifluorobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC53845-1G PC53845-250MG PC53845-5G
APOSPC53845-1GEA 2610 PLN
APOSPC53845-1G APOSPC53845-250MG APOSPC53845-5G
1-Bromo-2-(bromomethyl)-3,4,5-trifluorobenzene 95%
1-Bromo-2-(bromomethyl)-3,4,5-trifluorobenzene
Formuła: C₇H₃Br₂F₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 1936711-52-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,III