Drukuj
3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(3-Chloro-4-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC53812-1G PC53812-250MG PC53812-5G
APOSPC53812-1GEA 124 PLN
APOSPC53812-1G APOSPC53812-250MG APOSPC53812-5G
3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formuła: C₈H₃ClF₃IO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32200319
Numer CAS: 2352970-26-2