Drukuj
Methyl 3-chloro-4,5-difluoro-benzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 3-chloro-4,5-difluorobenzoate
PC53616-1G PC53616-5G
APOSPC53616-1GEA 211 PLN
APOSPC53616-1G APOSPC53616-5G
Methyl 3-chloro-4,5-difluoro-benzoate 95%
Methyl 3-chloro-4,5-difluoro-benzoate
Formuła: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206.574 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14698002
Numer CAS: 1214344-87-2