Drukuj
Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC53610-1G PC53610-250MG PC53610-5G
APOSPC53610-1GEA 1300 PLN
APOSPC53610-1G APOSPC53610-250MG APOSPC53610-5G
Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate 95%
Methyl 2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitro-benzoate
Formuła: C₈H₄Cl₂FNO₄
MW: 268.026 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12172978
Numer CAS: 1153285-12-1