Drukuj
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC53607-1G PC53607-250MG
APOSPC53607-1GEA 2870 PLN
APOSPC53607-1G APOSPC53607-250MG
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate 95%
Methyl 4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]benzoate
Formuła: C₁₁H₈F₆O₃
MW: 302.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32663533
Numer CAS: 721961-57-5