Drukuj
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC53596-1G PC53596-250MG PC53596-5G
APOSPC53596-1GEA 2880 PLN
APOSPC53596-1G APOSPC53596-250MG APOSPC53596-5G
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate 95%
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate
Formuła: C₈H₅Cl₂FO₂
MW: 223.029 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12406864
Numer CAS: 1214353-49-7