Drukuj
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene
PC53588-1G PC53588-25G PC53588-5G
APOSPC53588-1GEA 110 PLN
APOSPC53588-1G APOSPC53588-25G APOSPC53588-5G
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene 95%
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene
Formuła: C₇H₅BrClF
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09800685
Numer CAS: 200190-87-0