Drukuj
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53578-1G PC53578-250MG
APOSPC53578-1GEA 3190 PLN
APOSPC53578-1G APOSPC53578-250MG
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline 95%
3-Bromo-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₄BrF₃INO
MW: 381.916 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28741480
Numer CAS: 1807261-59-1