Drukuj
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC53573-1G PC53573-250MG PC53573-5G
APOSPC53573-1GEA 2610 PLN
APOSPC53573-1G APOSPC53573-250MG APOSPC53573-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₃ClF₄O
MW: 226.555 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13192651
Numer CAS: 134099-29-9