Drukuj
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC53529-1G PC53529-250MG PC53529-100MG
APOSPC53529-1GEA 3280 PLN
APOSPC53529-1G APOSPC53529-250MG APOSPC53529-100MG
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₉H₉ClFNO₄S
MW: 281.688 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24328322
Numer CAS: 1557249-94-1
Jednostka: 1759
ADR: 8 III